Learn More
Clorhidrato de trans-2-fenilciclopropilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10701735 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10634992 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10624992 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10701735 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130470050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1986-47-6 | C9H11N·HCl | 169.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1986-47-6
Fórmula molecular C9H11N·HCl
Peso molecular (g/mol) 169.66
Número MDL MFCD00063602
Clave InChI ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Sinónimo tranylcypromine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride, tranylcypromine hcl, 1r,2s-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, dsstox_cid_27761, dsstox_rid_82538
PubChem CID 12345947
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-fenilciclopropan-1-amina; clorhidrato
SMILES C1C(C1N)C2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Punto de fusión 162°C to 169°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C3H4NH2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 12, III, 2797
Índice Merck 14, 9573
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.