Learn More
Ácido trans-2-Fenilciclopropano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10627780 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10627780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130460250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 939-90-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-90-2
Número MDL MFCD00001292
Clave InChI AHDDRJBFJBDEPW-DTWKUNHWSA-N
Sinónimo trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1r,2r-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, 2-phcpcooh, 1r,2r-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-phenyl-, 1r,2r-rel, rac trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic-d5 acid, pubchem22341, trans-2-phenylcyclopropancarboxylic acid
PubChem CID 237413
ChEBI CHEBI:79920
Nombre IUPAC ácido (1R,2R)-2-fenilciclopropano-1-carboxílico
SMILES C1C(C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Punto de fusión 86.0°C to 92.0°C
Color Beige o amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H10O2
Fórmula lineal C6H5C3H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09,619
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.