Learn More
Ácido trans-2-pentenoico, TRC
Código de producto. 30418622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418622 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30418622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22744550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Pentenoic Acid
CAS 13991-37-2
Fórmula molecular C5H8O2
Cantidad 50 g
Sinónimo (2E)-2-Pentenoic Acid, (E)-Pent-2-enoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
SMILES CC\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-pent-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524