Learn More
Ácido trans-2-pentenoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10731341 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10731341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279370250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Pentenoic acid
Nombre de nota 97%
CAS 13991-37-2
Punto de fusión 9.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 106.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H8O2
Fórmula lineal C2H5CH=CHCO2H
Índice de refracción 1.4522
Número MDL MFCD00002704
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 426
Gravedad específica 0.99
Sinónimo trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (20°C)
Clave InChI YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
SMILES CC\C=C\C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (E)-pent-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 100.12
PubChem CID 638122
ChEBI CHEBI:38366
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Pentenoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.