Learn More
Ácido trans-2-pentenoico, +90 %, +otros isómeros restantes, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420593 10 g 10 g
11430593 50 g 50 g
11440593 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12689.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13991-37-2 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13991-37-2
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00002704
Clave InChI YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
PubChem CID 638122
ChEBI CHEBI:38366
Nombre IUPAC ácido (E)-pent-2-enoico
SMILES CC\C=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Pentenoic acid
Punto de fusión 8°C to 10°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 200°C to 203°C
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Olor Pungent
Notas del porcentaje del ensayo otros isómeros restantes
Índice de refracción 1.4515
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1720312
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza ≥90%