Learn More
trans-2-Pentenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392376 5 g 5 g
11302386 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06108.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1576-87-0 | C5H8O | 84.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1576-87-0
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00009615
Clave InChI DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo trans-2-pentenal, 2-pentenal, e-2-pentenal, e-pent-2-enal, 3-ethylacrolein, pent-2-enal, 2-pentenal, e, 2-e-pentenal, 3-ethyl-2-propenal, e-pent-2-en-1-al
PubChem CID 5364752
Nombre IUPAC (E)-pent-2-enal
SMILES CCC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Pentenal
Densidad 0.86
Punto de ebullición 125°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.443
Cantidad 5 g
Número UN UN1989
Beilstein 1719742
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 96%