Learn More
Ácido trans-2-octenoico, TRC
Código de producto. 30453719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453719 100 mg 100 miligramos
30450818 1 g -
30452675 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT705480100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1871-67-6
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.2
Nombre IUPAC ácido (E)-oct-2-enoico
SMILES CCCCC\C=C\C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-2-Octenoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994