Learn More
Ácido trans-2-octenoico, 94 %
Código de producto. 11331497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331497 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11331497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02058.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1871-67-6
Fórmula molecular C8H13O2
Peso molecular (g/mol) 141.19
Número MDL MFCD00002706
Clave InChI CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-M
Sinónimo trans-2-octenoic acid, 2-octenoic acid, e-2-octenoic acid, e-oct-2-enoic acid, 2-octenoic acid, 2e, 2e-octenoic acid, 2-octenoic acid, e, trans-alpha-octenoic acid, unii-c0057tj59e, oct-2-enoic acid
PubChem CID 5282714
ChEBI CHEBI:86544
Nombre IUPAC ácido (E)-oct-2-enoico
SMILES CCCCC\C=C\C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Octenoic acid
Densidad 0.942
Punto de ebullición 101°C to 102°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4588
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 1721115
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 94%