Learn More
trans-2-octeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-2-Octene |
| CAS | 13389-42-9 |
| Fórmula molecular | C8 H16 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Octene','(E)- (8CI), 2-Octene','trans- (5CI), (2E)-2-Octene, (E)-2-Octene, NSC 97522, trans-2-Octene, β-trans-Octene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5H,4,6-8H2,1-2H3/b5-3+ |
| SMILES | CCCCC\C=C\C |
| Nombre IUPAC | (E)-oct-2-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 112.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1252 |