Learn More
trans-2-Octenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413108 5 g 5 g
11423108 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18830.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2548-87-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Se usa en el aromatizante de tangerina, mandarina, cereza, melón y naranja, y también como agente de fragancias. Causa defectos en la locomoción de la proteína fluorescente verde (GFP). Es un agente antimicrobiano que destruye los hongos suprimiendo su capacidad de crecer o reproducirse.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol y aceites fijos.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2548-87-0
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00007011
Clave InChI LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo trans-2-octenal, e-oct-2-enal, e-2-octenal, 2-octenal, trans-2-octen-1-al, e-2-octen-1-al, 2-octen-1-al, 2-octenel, 2-octenal, e, 2-octenal, 2e
PubChem CID 5283324
ChEBI CHEBI:61748
Nombre IUPAC (E)-Oct-2-enal
SMILES CCCCCC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Octenal
Densidad 0.84
Punto de ebullición 84°C to 86°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.45
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and fixed oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 95%