Learn More
Ácido trans-2-nonanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410753 5 g 5 g
11420753 25 g 25 g
11430753 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13228.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3760-11-0 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3760-11-0
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.225
Número MDL MFCD00014020
Clave InChI ADLXTJMPCFOTOO-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo 2-nonenoic acid, nonylenic acid, trans-2-nonenoic acid, e-non-2-enoic acid, e-2-nonenoic acid, 2-nonenylic acid, 2e-nonenoic acid, 2-nonenoic acid, 2e, alpha-nonenoic acid, 2e-non-2-enoic acid
PubChem CID 5312586
Nombre IUPAC Ácido (E)-non-2-aico
SMILES CCCCCCC=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Nonenoic acid
Punto de ebullición 130°C to 132°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Recognizable
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1721634
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 98%