Learn More
trans-2-nonenal, TRC
Código de producto. 30475411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475411 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30475411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64971025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trans-2-Nonenal
CAS 18829-56-6
Fórmula molecular C9 H16 O
Cantidad 25 g
Sinónimo (2E)-2-Nonenal (ACI), 2-Nonenal','(E)- (8CI), (2E)-Non-2-enal, (2E)-Nonen-1-al, (2E)-Nonenal, (E)-2-Nonen-1-al, (E)-2-Nonenal, (E)-Non-2-enal, (E)-Nonen-1-al, 2-trans-Nonenal, trans-2-Nonen-1-al, trans-2-Nonenal
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
SMILES CCCCCC\C=C\C=O
Nombre IUPAC (E)-no-2-enal
Peso molecular (g/mol) 140.223
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.12