Learn More
Trans-2-nonenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489256 5 g 5 g
11499256 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18108.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18829-56-6 | C9H16O | 140.226 g/mol
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La trans-2-nonenal reacciona con ácido acético hidrazida para producir ácido acético no-2-enilideno-hidrazida.
Solubilidad
Soluble en alcohol y aceites. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con el aire, los agentes oxidantes y el calor. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18829-56-6
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.226
Número MDL MFCD00007012
Clave InChI BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
PubChem CID 5283335
Nombre IUPAC (E)-non-2-enal
SMILES CCCCCCC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Nonenal
Densidad 0.846
Punto de ebullición 98°C to 100°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (184°F)
Índice de refracción 1.4403
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,6676
Información de solubilidad Soluble in Alcohol ,and oils. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Nonenal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Nonenal