Learn More
trans-2-Nonenal, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10636101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636101 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10636101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298310250
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Nonenal
Nombre de nota 95%
CAS 18829-56-6
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 55°C to 60°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H16O
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH=CHCHO
Índice de refracción 1.4520 to 1.456
Número MDL MFCD00007012
Cantidad 25 mL
Índice Merck 15, 6763
Gravedad específica 0.84
Sinónimo trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,fixed oils
Clave InChI BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
SMILES CCCCCCC=CC=O
Nombre IUPAC (E)-no-2-enal
Peso molecular (g/mol) 140.23
PubChem CID 5283335
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación