Learn More
trans-2-Metil-3-fenil-2-propen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10132834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10132834 5 g Frasco de vidrio 5 g
10356464 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10132834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427050050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1504-55-8 | C10H12O | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1504-55-8
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Clave InChI LLNAMUJRIZIXHF-VQHVLOKHSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, beta-methylcinnamyl alcohol, 2-propen-1-ol, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methylcinnamyl alcohol, methyl cinnamic alcohol, alpha-methylcinnamic alcohol, alpha methyl cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-methyl-propen-2-ol-1, e-2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ol
PubChem CID 6393846
Nombre IUPAC (E)-2-Metil-3-fenilprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=CC1=CC=CC=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 77°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=C(CH3)CH2OH
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.