Learn More
trans-2-Metil-3-(5'-carboxi-3'-metil-2'-pentenil)-1,4-naftoquinona, TRC
Código de producto. 30479854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479854 10 mg 10 miligramos
30474917 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29408010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34185-71-2
Fórmula molecular C18H18O4
Peso molecular (g/mol) 298.33
Sinónimo (E)-6-(1,4-Dihydro-3-methyl-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid
SMILES O=C(C1=C2C=CC=C1)C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C(C)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Methyl-3-(5'-carboxy-3'-methyl-2'-pentenyl)-1,4-naphthoquinone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O4/c1-11(8-10-16(19)20)7-9-13-12(2)17(21)14-5-3-4-6-15(14)18(13)22/h3-7H,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/b11-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.12