Learn More
Ácido trans-2-metil-2-pentenoico, TRC
Código de producto. 30464574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30464574 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30464574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM324745250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material trans-2-Methyl-2-pentenoic Acid
CAS 16957-70-3
Fórmula molecular C6H10O2
Cantidad 250 g
Sinónimo (2E)-2-Methyl-2-pentenoic Acid, (E)-2-Methyl-2-pentenoic Acid, (2E)-2-Methylpent-2-enoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
SMILES CC\C=C(/C)\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-2-metilpent-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 114.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.