Learn More
Ácido trans-2-metil-2-pentenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-2-Methyl-2-pentenoic Acid |
| CAS | 16957-70-3 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (2E)-2-Methyl-2-pentenoic Acid, (E)-2-Methyl-2-pentenoic Acid, (2E)-2-Methylpent-2-enoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+ |
| SMILES | CC\C=C(/C)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-2-metilpent-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |