Learn More
Ácido trans-2-metil-2-pentenoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426858 5 g 5 g
15436858 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60391.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16957-70-3
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00002655
Clave InChI JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-pentenoic acid, trans-2-methyl-2-pentenoic acid, e-2-methylpent-2-enoic acid, e-2-methyl-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, 2-methyl, 2-pentenoic acid, 2-methyl-, e, e-2-methylpent-2-en-1-oic acid, s-2-methylpentenoic acid, 2e-2-methylpent-2-enoic acid, 2-methylpent-2-en-1-oic acid
PubChem CID 5365909
Nombre IUPAC ácido (E)-2-metilpent-2-enoico
SMILES CCC=C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
Punto de fusión 26°C to 28°C
Densidad 0.979
Punto de ebullición 123°C to 125°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Fórmula lineal C2H5CH=C(CH3)CO2H
Índice de refracción 1.46
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 97%