Learn More
trans-2-Metil-2-butenal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10242752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10242752 25 g Frasco de vidrio 25 g
10774163 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10242752 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 353030250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 497-03-0 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-03-0
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00006977
Clave InChI ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Sinónimo tiglic aldehyde, trans-2-methyl-2-butenal, tiglaldehyde, 2-methylbut-2-enal, e-2-methylbut-2-enal, tiglic acid aldehyde, e-2-methyl-2-butenal, 2-butenal, 2-methyl-, e, tigaldehyde, trans, 2-butenal, 2-methyl-, 2e
PubChem CID 5321950
Nombre IUPAC (E)-2-metilbut-2-enal
SMILES CC=C(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Methyl-2-butenal
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8710g/mL
Punto de ebullición 115°C to 118°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=C(CH3)CHO
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Beilstein 01, IV, 3464
Gravedad específica 0.871
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Methyl-2-butenal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.