Learn More
trans-2-Metil-2-butenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11387985 5 g 5 g
11397985 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11387985
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08113.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 497-03-0 | C5H8O | 84.118 g/mol
Tiglic aldehyde was used in the concise total synthesis of 7-demethylpiericidin A11. It was used as starting reagent during the synthesis of alkyl-branched tetraene hydrocarbons, pheromone component for dried fruit beetle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aldehído tíglico fue utilizado en la síntesis total concisa de 7-demetilpiericidin A11. Se utilizó como reactivo de inicio durante la síntesis de hidrocarburos tetraenos alquilados ramificados y como componente de feromona para el escarabajo de frutas secas.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-03-0
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00006977
Clave InChI ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Sinónimo tiglic aldehyde, trans-2-methyl-2-butenal, tiglaldehyde, 2-methylbut-2-enal, e-2-methylbut-2-enal, tiglic acid aldehyde, e-2-methyl-2-butenal, 2-butenal, 2-methyl-, e, tigaldehyde, trans, 2-butenal, 2-methyl-, 2e
PubChem CID 5321950
Nombre IUPAC (E)-2-metilbut-2-enal
SMILES CC=C(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Methyl-2-butenal
Densidad 0.871
Punto de ebullición 117°C to 119°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.448
Cantidad 5 g
Número UN UN1989
Beilstein 1698207
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%