Learn More
Ácido trans-2-metoxicinámico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492168 25 g 25 g
11482168 5 g 5 g
11402178 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15173.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1011-54-7 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1011-54-7
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD00064238
Clave InChI FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 2-methoxycinnamic acid, trans-2-methoxycinnamic acid, 3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, o-methoxycinnamic acid, e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-methoxyphenyl-2-propenoic acid, e-o-methoxycinnamic acid, trans-o-methyl-o-coumaric acid
PubChem CID 734154
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Methoxycinnamic acid
Punto de fusión 183°C to 186°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2209712
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxycinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-O-Methoxycinnamic acid