Learn More
Ácido trans-2-metoxicinámico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482168 5 g 5 g
11492168 25 g 25 g
11402178 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15173.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1011-54-7 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1011-54-7
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD00064238
Clave InChI FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 2-methoxycinnamic acid, trans-2-methoxycinnamic acid, 3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, o-methoxycinnamic acid, e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-methoxyphenyl-2-propenoic acid, e-o-methoxycinnamic acid, trans-o-methyl-o-coumaric acid
PubChem CID 734154
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Methoxycinnamic acid
Punto de fusión 183°C to 186°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2209712
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza ≥98%