Learn More
Ácido trans-2-hidroxicinámico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459273 25 g 25 g
11469273 100 g 100 g
11479273 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11740.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 614-60-8 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-60-8
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00004379
Clave InChI PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-hydroxycinnamic acid, o-coumaric acid, trans-2-hydroxycinnamic acid, 2-coumaric acid, trans-o-hydroxycinnamic acid, trans-o-coumaric acid, 2-coumarate, e-o-hydroxycinnamic acid, 2-hydroxycinnamate, o-hydroxy-trans-cinnamic acid
PubChem CID 637540
ChEBI CHEBI:18125
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2-hidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hydroxycinnamic acid
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1100900
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza ≥98%