Learn More
Acetato de trans-2-hexenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443068 10 g 10 g
11453068 50 g 50 g
11463068 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18786.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2497-18-9 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2497-18-9
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.198
Número MDL MFCD00009474
Clave InChI HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Sinónimo z-hex-2-enyl acetate, unii-pt792bq57d, 2-hexen-1-ol, acetate, z, z-2-hexenyl acetate, fema no. 2564, 2-hexen-1-yl acetate, trans, 2-hexen-1-ol, acetate, 2e, 2-hexenyl acetate, trans, hexenyl acetate, 2z
PubChem CID 2733294
Nombre IUPAC Acetato de [(E)-hex-2-enil]
SMILES CCCC=CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexenyl acetate
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3272
Beilstein 1721851
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Hexenyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Hexenyl acetate