Learn More
Ácido trans-2-hexenoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440084 50 g 50 g
11430084 10 g 10 g
11450084 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13571.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13419-69-7 | C6H9O2 | 113.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13419-69-7
Fórmula molecular C6H9O2
Peso molecular (g/mol) 113.14
Número MDL MFCD00002705
Clave InChI NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-M
Sinónimo trans-2-hexenoic acid, 2-hexenoic acid, e-hex-2-enoic acid, hex-2-enoic acid, trans-hex-2-enoic acid, e-2-hexenoic acid, hexenoic acid, 2e-hex-2-enoic acid, 2-hexenoic acid, 2e, 2-hexenoic acid, e
PubChem CID 5282707
ChEBI CHEBI:87721
Nombre IUPAC ácido (E)-hex-2-enoico
SMILES CCC\C=C\C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexenoic acid
Punto de fusión 30°C to 35°C
Densidad 0.965
Punto de ebullición 217°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Índice de refracción 1.4385
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 1720443
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Hexenoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Hexenoic acid