Learn More
trans-2-Hexenal, TRC
Código de producto. 30134432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134432 250 g 250 g
30134336 100 g 100 g
30008569 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH294820250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6728-26-3
Fórmula molecular C6 H10 O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Sinónimo (E)-2-Hexenal, (2E)-2-Hexenal (ACI), 2-Hexenal, (E)- (8CI), Leaf aldehyde (6CI), (2E)-Hexenal, (E)-2-Hexen-1-al, (E)-2-Hexenal, (E)-Hex-2-enal, Green leaf aldehyde, trans-2-Hexen-1-al, trans-2-Hexenal
Nombre IUPAC (E)-hex-2-enal
SMILES CCC\C=C\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexen-1-al
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0732