Learn More
trans-2-Hexenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454503 25 g 25 g
11464503 100 g 100 g
11474503 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11513.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6728-26-3 | C6H10O | 98.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicación
El trans-2-hexenal se utiliza en la evaluación de la calidad de los aceites de oliva vírgenes con denominación de origen protegida mediante cromatografía de gases de microextracción en fase sólida de espacio de cabeza mediante detección de ionización de llama y análisis multivariado. Se ha usado en el método multicomponente para la determinación de compuestos carbonílicos de bajo peso molecular en muestras biológicas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Los materiales incompatibles son las bases, el aire, los agentes oxidantes, los agentes reductores y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6728-26-3
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00007008
Clave InChI MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e
PubChem CID 5281168
ChEBI CHEBI:28913
Nombre IUPAC (E)-hex-2-enal
SMILES CCCC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexenal
Densidad 0.848
Punto de ebullición 37°C to 38°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Número UN UN1988
Beilstein 1699684
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 96%