Learn More
Trans-2-hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440823 500 g 500 g
11420823 25 g 25 g
11430823 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13272.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-95-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-95-0
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00002927
Clave InChI ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
PubChem CID 5318042
SMILES CCC\C=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexen-1-ol
Densidad 0.843
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.438
Cantidad 500 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719709
Nombre IUPAC (2E)-hex-2-en-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%