Learn More
trans-2-Hexen-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357380 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10347380 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10357380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158141000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-95-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-95-0
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00002927
Clave InChI ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
PubChem CID 5318042
SMILES CCC\C=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexen-1-ol
Nombre de nota 96%
Color Incolora
Densidad 0.8440g/mL
Punto de ebullición 158.0°C to 160.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH=CHCH2OH
Índice de refracción 1.4350 to 1.4410
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, II, 486
Gravedad específica 0.844
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Nombre IUPAC (2E)-hex-2-en-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Hexen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.