Learn More
Éster de pinacol de ácido trans-2-etoxietenil-1-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15468425
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15468425 5 g 5 g
15458425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15468425 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33367.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1201905-61-4 | C10H19BO3 | 198.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1201905-61-4
Fórmula molecular C10H19BO3
Peso molecular (g/mol) 198.07
Número MDL MFCD09702441,MFCD09998813
Clave InChI MRAYNLYCQPAZJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo e-2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-ethoxyvinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-ylboronic acid pinacol ester, z-2-ethoxyethenyl boronic acid, pinacol ester, trans-2-ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 21973908
Nombre IUPAC 2-[(E)-2-etoxietenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CCOC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
Punto de ebullición 50°C (0.3 mmHg)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.07
Porcentaje de pureza 98%