Learn More
Éster de pinacol de ácido trans-2-etoxietenil-1-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458425 1 g 1 g
15468425 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33367.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1201905-61-4 | C10H19BO3 | 198.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1201905-61-4
Fórmula molecular C10H19BO3
Peso molecular (g/mol) 198.07
Número MDL MFCD09702441,MFCD09998813
Clave InChI MRAYNLYCQPAZJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo e-2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-ethoxyvinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-ylboronic acid pinacol ester, z-2-ethoxyethenyl boronic acid, pinacol ester, trans-2-ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 21973908
Nombre IUPAC 2-[(E)-2-etoxietenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CCOC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
Punto de ebullición 50°C (0.3 mmHg)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.07
Porcentaje de pureza 98%