Learn More
trans-2-(Dimetilamino)ciclopentanol, TRC
Código de producto. 30385315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385315 50 mg
30376586 500 mg
30368860 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49574850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18760-79-7
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.2
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-(dimetilamino)ciclopentán-1-ol
SMILES CN(C)[C@@H]1CCC[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-(Dimethylamino)cyclopentanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO/c1-8(2)6-4-3-5-7(6)9/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1154