Learn More
trans-2-Decenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10195840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10195840 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10195840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298190250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Decenal
Nombre de nota 95%
CAS 3913-81-3
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 78°C to 80°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H18O
Fórmula lineal CH3(CH2)6CH=CHCHO
Índice de refracción 1.4510 to 1.46
Número MDL MFCD00014679
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.84
Sinónimo trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oil
Clave InChI MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
Nombre IUPAC (2E)-dec-2-enal
Peso molecular (g/mol) 154.25
PubChem CID 5283345
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Decenal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.