Learn More
trans-2-Decenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367625 25 g 25 g
11357625 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05901.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3913-81-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
trans-2-Decenal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-2-decenal es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3913-81-3
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00014679
Clave InChI MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
PubChem CID 5283345
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Decenal
Densidad 0.84
Punto de ebullición 117°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.4565
Cantidad 25 g
Beilstein 1704445
Información de solubilidad Not miscible in water.
Nombre IUPAC (2E)-dec-2-enal
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 95%