Learn More
trans-2, cis-6-Nonadienal, TRC
Código de producto. 30003351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30003351 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30003351 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN6493655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-2, cis-6-Nonadienal
CAS 557-48-2
Fórmula molecular C9 H14 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-, 2,6-Nonadienal, (E,Z)- (8CI), 2,6-Nonadienal, trans,cis- (7CI), (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-Nona-2,6-dienal, (2E,6Z)-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadien-1-al, (E,Z)-2,6-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadienal, 2-trans-6-cis-Nonadienal, trans,cis-2,6-Nonadienal, trans-2,cis-6-Nonadienal
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
SMILES CC\C=C/CC\C=C\C=O
Nombre IUPAC (2E,6Z)-nona-2,6-dienal
Peso molecular (g/mol) 138.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1045