Learn More
trans-2,cis-6-Nonadienal, +90 % (isómero mayor), +el resto es principalmente trans, +isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473917 1 g 1 g
11483917 5 g 5 g
11493917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18356.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 557-48-2 | C9H14O | 138.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-48-2
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00007009
Clave InChI HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Sinónimo trans-2,cis-6-nonadienal, violet leaf aldehyde, cucumber aldehyde, 2e,6z-nona-2,6-dienal, 2,6-nonadienal, 2e,6z, nona-2,6-dienal, e,z-2,6-nonadienal, 2e,6z-nonadienal, 2e,6z-nona-2,6-dien-1-al, 2-trans-6-cis-nonadienal
PubChem CID 643731
ChEBI CHEBI:7610
Nombre IUPAC (2E,6Z)-nona-2,6-dienal
SMILES CCC=CCCC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2,cis-6-Nonadienal
Densidad 0.866
Punto de ebullición 90°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Notas del porcentaje del ensayo El resto es principalmente trans, isómero trans
Índice de refracción 1.474
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.2
Porcentaje de pureza ≥90%