Learn More
Acetato de trans-2-butenilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392237 25 g 25 g
11382237 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09734.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-08-0 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-08-0
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00039912
Clave InChI WNHXJHGRIHUOTG-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo trans-2-butenyl acetate, crotyl acetate, e-2-butenyl acetate, 2-buten-1-ol, acetate, e-crotyl acetate, e-but-2-enyl acetate, 2-buten-1-ol, acetate, 2e, 2-buten-1-ol, 1-acetate, 2e, 2e-but-2-en-1-yl acetate, e-2-buten-1-yl acetate
PubChem CID 5363082
Nombre IUPAC acetato de [(E)-but-2-enil]
SMILES CC=CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Butenyl acetate
Densidad 0.919
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Índice de refracción 1.42
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1720994
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 95%