Learn More
trans-2-Butenamida, TRC
Código de producto. 30240739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30240739 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30240739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB690200250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-37-6
Fórmula molecular C4 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 85.1
Nombre IUPAC (E)-pero-2-enamida
SMILES C\C=C\C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Butenamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H2,5,6)/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0528