Learn More
benzoato de trans-[2-bromometil-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-[2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate |
| CAS | 61397-57-7 |
| Fórmula molecular | C18H15BrCl2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2R,4S)-rel-2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15BrCl2O4/c19-11-18(15-7-6-13(20)8-16(15)21)24-10-14(25-18)9-23-17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,14H,9-11H2/t14-,18-/m0/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(CBr)OC[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,4R)-2-(bromometil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 446.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.9531 |