Learn More
Ácido trans-2-bromocinámico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430203
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430203 5 g 5 g
11440203 25 g 25 g
11450203 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11381.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7345-79-1 | C9H7BrO2 | 227.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7345-79-1
Fórmula molecular C9H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 227.06
Número MDL MFCD00016836
Clave InChI OMHDOOAFLCMRFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromocinnamic acid, trans-2-bromocinnamic acid, o-bromocinnamic acid, 3-2-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,2, 2e-3-2-bromophenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-bromophenyl acrylic acid, 3-2-bromo-phenyl-acrylic acid, e-3-2-bromophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-bromophenyl acrylic acid
PubChem CID 688321
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2-bromofenil)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)C=CC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Bromocinnamic acid
Punto de fusión 216°C to 219°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2357933
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.06
Porcentaje de pureza ≥98%