Learn More
trans-2-(Boc-amino)ciclopropanemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428778 250 mg 250 miligramos
15418778 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62222.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 170299-53-3 | C9H17NO3 | 187.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170299-53-3
Fórmula molecular C9H17NO3
Peso molecular (g/mol) 187.24
Número MDL MFCD03844612
Clave InChI OCKKMJSVLVALMF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tert-butyl trans-2-hydroxymethyl cyclopropylcarbamate, trans-1-boc-amino-2-hydroxymethyl cyclopropane, tert-butyl 1r,2r-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, tert-butyl trans-2-hydroxymethyl-cyclopropylcarbamate, 1r-2alpha-tert-butoxycarbonylamino cyclopropane-1beta-methanol, trans-2-hydroxymethyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1r,2r-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, carbamic acid, 2-hydroxymethyl cyclopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, trans
PubChem CID 24720934
Nombre IUPAC N-[(1R,2R)-2-(hidroximetil)ciclopropilo]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.23
Porcentaje de pureza 97%