Learn More
Ácido trans-2-(Boc-amino) ciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426926 250 mg 250 miligramos
15428608 1 g 1 g
15438608 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15426926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62007.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 209128-50-7 | C12H21NO4 | 243.303 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209128-50-7
Fórmula molecular C12H21NO4
Peso molecular (g/mol) 243.303
Número MDL MFCD02094138
Clave InChI QJEQJDJFJWWURK-RKDXNWHRSA-N
Sinónimo boc-1,2-trans-achc-oh, trans-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, boc-trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-1-t-butyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, pubchem24192, trans-2-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 1512488
Nombre IUPAC Ácido (1R,2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido