Learn More
Ácido trans-2-(benciloxicarbonilamino)ciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417666 5 g 5 g
15427666 250 mg 250 miligramos
15407666 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62634.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61935-48-6
Fórmula molecular C15H19NO4
Peso molecular (g/mol) 277.32
Número MDL MFCD03844616
Clave InChI RPJMLWMATNCSIS-STQMWFEESA-N
Sinónimo z-1,2-trans-achc-oh, trans-1-benzyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1s,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 51341834
Nombre IUPAC Ácido (1S,2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido