Learn More
ácido trans-2-(Benziloxicarbonilamino)ciclobutanearboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468006 250 mg 250 miligramos
15458006 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62919.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1212272-03-1 | C13H15NO4 | 249.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1212272-03-1
Fórmula molecular C13H15NO4
Peso molecular (g/mol) 249.27
Número MDL MFCD03844619
Clave InChI ZNRUEEQIUVKKBL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo trans-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic acid, trans-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutane-carboxylic acid, trans-2-cbz-amino cyclobutane-1-carboxylic acid, trans-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutane carboxylic acid, 1r,2r-2-benzyloxy carbonyl amino cyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 24720935
Nombre IUPAC ácido (1R,2R)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)ciclobutano-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC1NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.26
Porcentaje de pureza 97%