Learn More
trans-2-(Bencilamino)ciclohexanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459380 1 g 1 g
11469380 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459380 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50253.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40571-86-6
Fórmula molecular C13H19NO
Peso molecular (g/mol) 205.301
Número MDL MFCD00145421
Clave InChI NJNCYFUGUYIMEQ-CHWSQXEVSA-N
Sinónimo 1r,2r-2-benzylamino cyclohexanol, trans-2-benzylamino cyclohexanol, trans-2-benzylamino-1-cyclohexanol, 1r,2r-2-benzylamino cyclohexan-1-ol, 1r,2r-2-benzylamino-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 2-phenylmethyl amino-, 1r-trans, 2-benzylamino-cyclohexanol, trans-2-benzylamino-cyclohexanol, pubchem19547, trans-2-benzylaminocyclohexan-1-ol
PubChem CID 2724650
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-(bencilamino)ciclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(C(C1)NCC2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-(Benzylamino)cyclohexanol
Punto de fusión 67°C to 70°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza 99%