Learn More
Clorhidrato de trans-2-aminociclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636602 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636602 5 g Frasco de vidrio 5 g
10289153 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636602 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206980050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5456-63-3
Fórmula molecular C6H13ClNO
Peso molecular (g/mol) 150.63
Número MDL MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
Clave InChI SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
PubChem CID 12228412
SMILES [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Punto de fusión 173.0°C to 177.0°C
Color Beige a marrón o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H10OH·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 13, III, 704
Sinónimo trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,ether,benzene
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-aminociclohexan-1-ol; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.64
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino