Learn More
Clorhidrato de trans-2-aminociclohexanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446026 5 g 5 g
11456026 25 g 25 g
11466026 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22324.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5456-63-3
Fórmula molecular C6H13ClNO
Peso molecular (g/mol) 150.63
Número MDL MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
Clave InChI SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
PubChem CID 12228412
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-aminociclohexano-1-ol hidrocloridilo
SMILES [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Punto de fusión 172°C to 175°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.64
Porcentaje de pureza ≥98%