Learn More
trans-2-amino-N-(4-hidroxiciclohexil)benzamida, Mikromol™
Código de producto. 30050407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050407 100 mg 100 miligramos
30049790 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050407 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0005.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
trans-2-amino-N-(4-hidroxiciclohexil)benzamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide
CAS 15942-11-7
Nombres de analitos o componentes trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide, Benzamide, o-amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)-, trans- (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O2/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(17)15-9-5-7-10(16)8-6-9/h1-4,9-10,16H,5-8,14H2,(H,15,17)/t9-,10-
SMILES Nc1ccccc1C(=O)N[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Nombre IUPAC 2-amino-N-(4-hidroxiciclohexil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 234.29
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1368 g/mol