Learn More
trans-2,6-dimetilmorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 6485-45-6 |
| Fórmula molecular | C6H13NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2R,6R)-rel-2,6-Dimethylmorpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | C[C@H](CNC1)O[C@@H]1C |
| Nombre IUPAC | (2R,6R)-2,6-dimetilmorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 115.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.1 |